Learn More
Cloruro de labetalol, TRC
Código de producto. 17932875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17932875 50 mg 50 miligramos
17954385 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17932875 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL09649550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32780-64-6
Fórmula molecular C19 H24 N2 O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 364.87
Sinónimo Benzamide, 2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), Benzamide, 2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]-, monohydrochloride (9CI), Salicylamide, 5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]-, monohydrochloride (8CI), AH 5158 hydrochloride, AH 5158A, Amipress, Ipolab, Labelol, Labetalol hydrochloride, Labracol, NSC 290312, Normodyne, Presdate, Pressalolo, Sch 15719W, Trandate, Vescal
Nombre IUPAC 2-hidroxi-5-[1-hidroxi-2-(4-fenilbutan-2-ilamino)etil]benzamida; Cloruro
SMILES Cl.CC(CCc1ccccc1)NCC(O)c2ccc(O)c(c2)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Labetalol Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2O3.ClH/c1-13(7-8-14-5-3-2-4-6-14)21-12-18(23)15-9-10-17(22)16(11-15)19(20)24;/h2-6,9-11,13,18,21-23H,7-8,12H2,1H3,(H2,20,24);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.1554