Learn More
Labetalol hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16428616
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16428616 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16428616 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1108
MedChemExpress Labetalol hydrochloride is a mixed alpha/beta adrenergic antagonist that is used to treat high blood pressure.
Labetalol hydrochloride is a mixed alpha/beta adrenergic antagonist that is used to treat high blood pressure.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Labetalol hydrochloride
CAS 32780-64-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H25ClN2O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo AH-5158 hydrochloride Sch-15719W
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (274.07 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (54.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)C1=CC(C(O)CNC(C)CCC2=CC=CC=C2)=CC=C1O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 364.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.87
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation