Learn More
Clorhidrato de labetalol, LoGiCal
Código de producto. 30460707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460707 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460707 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0438.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Labetalol Hydrochloride
CAS 32780-64-6
Nombres de analitos o componentes Labetalol Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H24 N2 O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzamide, 2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), Benzamide, 2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]-, monohydrochloride (9CI), Salicylamide, 5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]-, monohydrochloride (8CI), AH 5158 hydrochloride, AH 5158A, Amipress, Ipolab, Labelol, Labetalol hydrochloride, Labracol, NSC 290312, Normodyne, Presdate, Pressalolo, Sch 15719W, Trandate, Vescal
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2O3.ClH/c1-13(7-8-14-5-3-2-4-6-14)21-12-18(23)15-9-10-17(22)16(11-15)19(20)24;/h2-6,9-11,13,18,21-23H,7-8,12H2,1H3,(H2,20,24);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CC(CCc1ccccc1)NCC(O)c2ccc(O)c(c2)C(=O)N
Nombre IUPAC 2-hidroxi-5-[1-hidroxi-2-(4-fenilbutan-2-ilamino)etil]benzamida;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 364.87
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.1554 g/mol