Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de labetalol, 99 %
Código de producto. 15822534 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15822534 25 g 25 g
15812534 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15822534 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 462600250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32780-64-6
Fórmula molecular C19H25ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 364.87
Clave InChI WQVZLXWQESQGIF-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC clorhidrato de 2-hidroxi-5-{1-hidroxi-2-[(4-fenilbutan-2-il)amino]etil}benzamida
SMILES Cl.CC(CCC1=CC=CC=C1)NCC(O)C1=CC=C(O)C(=C1)C(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Laβlol hydrochloride
Color De incoloro a amarillo-rosado claro
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 % min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.87