Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de labetalol, 99 %
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Laβlol hydrochloride |
| Color | De incoloro a amarillo-rosado claro |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5 % min. (HPLC) |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 364.87 |