Learn More
Labetalol EP Impureza B (como hidrocloruro), Mikromol™
Descripción
Labetalol EP Impureza B (como hidrocloruro)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]benzoate Hydrochloride |
| CAS | 33778-93-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl 2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]benzoate Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H25 N O4 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Labetalol Hydrochloride Imp. B (EP), Labetalol Imp. B (EP), Methyl 2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]benzoate Hydrochloride, Labetalol Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Labetalol Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Labetalol Impurity B as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25NO4.ClH/c1-14(8-9-15-6-4-3-5-7-15)21-13-19(23)16-10-11-18(22)17(12-16)20(24)25-2;/h3-7,10-12,14,19,21-23H,8-9,13H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.COC(=O)c1cc(ccc1O)C(O)CNC(C)CCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | metil 2-hidroxi-5-[1-hidroxi-2-(4-fenilbutan-2-ilamino)etil]benzoato;clorhidrato |
| Mostrar más |