Learn More
Éster metílico del ácido labetalol 1-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Labetalol 1-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 802620-01-5 |
| Fórmula molecular | C20H25NO4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Methyl 2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]benzoate, 2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]benzoic Acid Methyl Ester, 5-[1-Hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]salicylic Acid Methyl Ester, Labetalol Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25NO4/c1-14(8-9-15-6-4-3-5-7-15)21-13-19(23)16-10-11-18(22)17(12-16)20(24)25-2/h3-7,10-12,14,19,21-23H,8-9,13H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(CCC1=CC=CC=C1)NCC(C2=CC(=C(C=C2)O)C(=O)OC)O |
| Peso molecular (g/mol) | 343.42 |