Learn More
Heathrow Scientific™ CryoTags™
Descripción
- Resistencia de temperatura -196 °C a 150 °C.
- Fase de líquido y vapor LN2, baños de agua a 100 °C y esterilización en autoclave y estufas moderadas a 150 °C
- Poliéster químicamente inerte.
- No descompondrá los viales criogénicos a bajas temperaturas.
- Químicamente inertes y resistentes a la mayoría de disolventes y agentes cáusticos.
- Las láminas de etiquetas no atascarán las impresoras
- La exclusiva combinación se amplía y contrae con los cambios de temperatura
- Esterilizables en autoclave
- Desechables
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Acrílico |
| Color | Blanco |
| Pantalla | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Hoja |
| Material | Poliolefina |
| Tipo de producto | Etiqueta criogénica |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Viales y tubos |
| Cantidad | 1000/Box |
| Mostrar más |