Learn More
Brady™ Imán para impresora de etiquetas
Descripción
Utilice su impresora de etiquetas M511 prácticamente en cualquier lugar.
- El imán fija la impresora M511 a paneles, vigas en I y otras superficies receptoras de imanes durante su uso o almacenamiento.
- Obtenga operación manos libres fijándolo a una superficie metálica.
- Se fija a la parte posterior de la impresora con tornillos para garantizar la estabilidad.
- Diseñado para usar con la impresora de etiquetas M511.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Imán |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Brady Impresoras de etiquetas |
| Material | Plástico |
| Longitud (imperial) | 0,61 in |
| Anchura (imperial) | 4,5 in |
| Altura (imperial) | 2,59 in |
| Descripción | Imán para accesorios de impresora |
| Incluye | (1) Accesorio magnético (3) Tornillos de fijación |
| Para utilizar con (aplicación) | Seguimiento de activos; Etiquetado de placas de circuitos; Etiquetado de componentes y equipos; Etiquetado de datos y telecomunicaciones; Etiquetado eléctrico; Identificación de instalaciones; Identificación general; Etiquetado de inventario e inspección; Etiquetado de laboratorio; Etiquetado Lean y 5S; Identificación de seguridad; Marcado de almacenes; Etiquetado de cables y alambres |
| Mostrar más |