Learn More
Labconco™ Gradillas de alambre para sistemas de liofilización FreeZone™
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
Se conecta a los liofilizadores Freezone™ para proporcionar soporte para el material de vidrio en cámaras o colectores de secado.
Los estantes de soporte se acoplan fácilmente sin herramientas a los lados del sistema de liofilizadores Freezone de 1, 2,5 o 4,5 litros o a la izquierda del armario del sistema Triad FreeZone para proporcionar soporte para matraces grandes conectados a la cámara de secado o al colector. Varias filas de perforaciones en los laterales del armario FreeZone permiten ajustar la altura de los estantes para admitir varios tamaños de matraces. Un par. Alambre de acero con revestimiento de epoxi blanco glaciar.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Gradilla de alambre |
| Capacidad (métrico) | 1, 2,5, 4,5 l |
| N.º de estantes | 1 |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Soporte para material de vidrio en cámaras o colectores de secado |
| Para utilizar con (equipo) | Todos los sistemas de 1 y 2,5 l de liofilización freezone™ |
| Altura (imperial) | 6,37 in |
| Altura (métrico) | 16.18 cm |
| Longitud (imperial) | 7,40 in |
| Longitud (métrico) | 18.8 cm |
| Mostrar más |