Descripción
La bomba de vacío de diafragma VACUUBRAND se dimensiona para su uso con los concentradores centrífugos CentriVap, los sistemas de evaporación de vacío RapidVap y los desecadores de vacío, y se utiliza con muchos otros equipos de laboratorio que requieren una fuente de vacío.
- Las partes mojadas de estas bombas de diafragma están recubiertas de PTFE para ofrecer resistencia a la corrosión.
- Las capacidades de desplazamiento oscilan entre 27 y 88 l por minuto.
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | <2 mbar |
| Amperaje | 3 A |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 23,1 x 38,1 x 17 cm |
| Peso (imperial) | 40,0 lb |
| Peso (métrico) | 18,0 kg |
| Tipo de bomba | Bomba de vacío |
| Desplazamiento de aire | 63/ l/min (60 Hz); 57 l/min (50 Hz) |
| Para utilizar con (equipo) | CentriVap Centrifugal Concentrator, RapidVap Vacuum Evaporation System, Vacuum Desiccator |