Learn More
Labconco™ Colector de dos puertos para los sistemas CentriVap™
Código de producto. 15133005 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistema CentriVap™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15133005 Sistema CentriVap™ cada uno
1 options
Código de producto. 15133005 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7397700
Requires
Requiere bomba de vacío rotativa de paletas
Permite el liofilización de muestras de pequeño volumen en matraces liofilizados, frascos de suero o ampollas
  • Tiene válvulas de goma de neopreno
  • Se conecta a la trampa de frío CentriVap, la trampa de frío ultrabajo o al sistema móvil
  • Peso con embalaje, 0,5 kg (1 lb)
Especificaciones
Tipo Colector de trampa fría de 2 puertos
Para utilizar con (equipo) Sistema CentriVap™
Peso (imperial) 1 lb
Peso (métrico) 0,5 kg