Learn More
Labconco™ Recipiente con inserto de trampa con soporte para cajas de guantes Precise™
Código de producto. 11751479 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11751479 Polipropileno 1 PCS
1 options
Código de producto. 11751479 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7815301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00€
    523.96€ / paquete de 1
    Ahorro 26.04€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Recipiente de polipropileno transparente
  • Admite cualquiera de los siguientes insertos de trampa química: trampa de ácido (n.° de fabricante: 7814800), trampa de humedad (n.° de fabricante: 7814900), trampa de radioisótopos (n.° de fabricante: 7815000), trampa de solvente (n.° de fabricante: 7815200) o trampa de amoníaco (n.° de fabricante: 79956000), cada una se vende por separado.
  • Para usar con Precise™ Atmósfera controlada y cajas de guantes básicas, así como Protector™ Cajas de guantes combinadas y de atmósfera controlada
Especificaciones
Color Transparente
Material del envase Polipropileno
Material Polipropileno
Presión máxima 1 bar
Para utilizar con (equipo) Trampa de ácido 7814800, trampa de humedad 7814900, trampa de radioisótopos 7815000, trampa de disolvente 7815200 o inserto de trampa de amoniaco 7995600
Incluye Soporte
Tipo Contenedor
Peso (imperial) 5 lb
Peso (métrico) 2,3 kg