Learn More
Labconco™ Kit de estante de almacenamiento para cajas de guantes Precise™
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
- Interior trasero
- Proporciona un área de superficie útil adicional para artículos pequeños dentro de la caja de guantes
- Agrega 6 m (240 pulg.) cuadrados de espacio útil
- Consta de 4 estantes de acero inoxidable, 2 postes verticales de acero recubiertos de epoxi y parte trasera ranurada de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Guantera básica precisa |
| Peso (imperial) | 5 lb |
| Peso (métrico) | 2,3 Kg |
| Incluye | 4 estantes de acero inoxidable, 2 postes verticales de acero con revestimiento de epoxi, parte trasera ranurada de acero inoxidable |
| Tipo de producto | Kit de estante de almacenamiento |