Learn More
Labconco™ Gradillas de acero inoxidable para sistemas de evaporación N2 y vacío RapidVap™
Código de producto. 11731559 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
170 mL
600 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11731559 170 mL cada uno
11741559 600 mL 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11731559 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7486300
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las gradillas de acero inoxidable sostienen los tubos RapidVap en posición vertical.
Las gradillas de acero inoxidable tienen ocho huecos para sostener los tubos RapidVap en posición vertical. Para usar con tubos de 600 mm
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de evaporación de N2 y al vacío RapidVap
Admite Tubos de vidrio de 170 ml
Material Acero inoxidable
N.º de lugares 8
Tipo Gradilla de tubos
Volumen (métrico) 170 mL
Peso (imperial) 2 lb
Peso (métrico) 0,9 kg