Learn More
Labconco™ Carrito de laboratorio de acero inoxidable
Código de producto. 13484836 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad portante (imperial):
400 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad portante (imperial) Tamaño de la unidad
13484836 400 lb cada uno
1 options
Código de producto. 13484836 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 8019000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Contiene una gran variedad de suministros, equipos y recipientes de laboratorio
  • Capacidad de carga: 400 lb. (181 kilos)
  • Dos bandejas de acero inoxidable extraíbles con una profundidad de 5 cm en tres lados; un lado abierto para facilitar la transferencia de la encimera al carrito
  • Marco soldado y duradero, de color blanco glaciar, resistente a la corrosión y con revestimiento de polvo termoendurecido
  • Las ruedas de caucho duras con un diámetro de 10 cm estabilizan el movimiento sobre suelos irregulares y desiguales; dos ruedas tienen bloqueos de puntera
  • Garantía de por vida
Información de órdenes
Se envía totalmente montado.Peso:23 kg
Garantía
Garantía de por vida.
Especificaciones
Tipo de producto Carro de acero inoxidable
Color Blanco glaciar
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 34,88 x 19,0 x 36,38 in (88,6 x 48,3 x 92,4 cm)
Incluye Dos bandejas de acero inoxidable tipo 304 pulidas extraíbles; ruedas de 10,16 cm (4 pulg.) de diámetro, dos con cierres de puntera; asas de agarre de caucho extruido; blanco glaciar, marco de acero tubular soldado de calibre 18 con revestimiento de polvo; etiqueta de identificación
Capacidad portante (imperial) 400 lb
Material Acero
N.º de estantes 2