Learn More
Labconco™ Superficies de trabajo SpillStopper™ para campanas de 121,9 cm (4 pies)Protector™XStream
Código de producto. 15963117 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Sin aberturas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
15963117 Sin aberturas cada uno
1 options
Código de producto. 15963117 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 9503400
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Las superficies de trabajo de SpillStopper son abombadas para contener los derrames
  • El borde delantero tiene un gran radio para dirigir de forma aerodinámica el flujo de aire hacia la campana
  • Algunas superficies tienen muescas para montar un accesorio de servicio en la superficie o un fregadero de recogida de 7,62 x 15,24 cm (3 x 6 pulg)
  • Las superficies de trabajo planas también pueden acoplarse con un soporte de altura ajustable para proporcionar espacio de trabajo auxiliar
  • El accesorio de servicio y el fregadero de recogida se venden por separado
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Protector XStream Fume Hood (48 in.)
Incluye Sin aberturas
Tipo de producto Sin aberturas
Material Resina epoxi
Para utilizar con (aplicación) Laboratory Fume Hood Work