Learn More
Labconco™ Recipiente de trampa secundario e insertos para sistema CentriVap™
Código de producto. 10405395 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Bidón de trampa secundaria
Inserto de trampa de disolvente
Inserto de trampa de humedad
Inserto de trampa de radioisótopos
Inserto de trampa de ácido
Peso (métrico):
1,8 kg
2,3 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Peso (métrico) unitSize
10405395 Bidón de trampa secundaria 2,3 kg cada uno
15173095 Inserto de trampa de radioisótopos 1,8 kg cada uno
11761479 Inserto de trampa de disolvente 1,8 kg cada uno
10064023 Inserto de trampa de ácido 1,8 kg cada uno
13265130 Inserto de trampa de humedad 1,8 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10405395 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7460900
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ayude a proporcionar protección secundaria a las bombas de vacío en sistemas de evaporación
  • Recipiente de polipropileno transparente con soporte de montaje, 17 in Tubo de PVC de 43 cm y dos abrazaderas
  • El contenedor admite los insertos de trampa que se enumeran en la tabla
Especificaciones
Color Transparente
Material Polipropileno
Para utilizar con (equipo) Sistema CentriVap™
Incluye Soporte de montaje
Tipo Bidón de trampa secundaria
Peso (imperial) 5 lb
Peso (métrico) 2,3 kg