Learn More
Labconco™ Bloques de muestras para sistemas de evaporación N2 y vacío RapidVap™
Código de producto. 11791549 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Tubos de 10 mL
Tubos de 170 mL
Tubos de 23 mL
Viales de centelleo de 50 ml
N.º de lugares:
26
48
69
110
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite N.º de lugares Tamaño de la unidad
11791549 Tubos de 23 mL 69 cada uno
11781549 Tubos de 10 mL 110 1 PCS
11711559 Tubos de 170 mL 48 cada uno
11791469 Viales de centelleo de 50 ml 26 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11791549 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7491400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2055.00€
    1858.76€ / paquete de 1
    Ahorro 196.24€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Bloques de aluminio recubiertos de PTFE para usar con sistemas de evaporación al vacío RapidVap.
Los bloques de aluminio recubiertos de PTFE mantienen el material de vidrio en su lugar dentro de los sistemas de evaporación al vacío RapidVap. Se requiere un bloque para todos los sistemas de evaporación al vacío RapidVap. Los bloques son intercambiables. Están disponibles previa solicitud los bloques personalizados para el material de vidrio especial, como los viales VOA. Se requiere material de vidrio (no incluida).
†Para tubos hasta una capacidad máxima mostrada. El volumen real de la muestra es del –66 al 75 % de la capacidad total del tubo y depende de la forma del tubo, la altura y la velocidad del vórtice.
‡Para Labconco Sólo tubos de borosilicato de fondo plano (ver 16-315-78 y -79). También se puede utilizar Labconco Tubos con tallos en RapidVap Sistemas N 2 , (ver 16-315-73 a -77, y 16-317-17B, 17C).
Especificaciones
Diámetro (imperial) 0,62 in
Diámetro (métrico) 1,6 cm
Para utilizar con (equipo) Sistema de evaporación de N2 y al vacío RapidVap
Admite Tubos de 23 mL
Material Aluminio con revestimiento de PTFE
N.º de lugares 69
Intervalo de temperatura (métrico) 30°C a 100°C
Tipo Bloque
Volumen (métrico) 23 mL
Peso (imperial) 7,4 lb
Peso (métrico) 3,4 kg