Learn More
Labconco™ Bloques de muestra para sistemas de evaporación 48 RapidVap™ N2
Código de producto. 11726649 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Tubos 35mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
11726649 - -
11746419 Tubos 35mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11726649 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7482200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2875.00€
    2604.69€ / paquete de 1
    Ahorro 270.31€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
Requires
Instrumental de vidrio
  • Cuatro bloques de accesorios diferentes de aluminio intercambiables, recubiertos con PTFE
  • Los bloques de muestras pueden contener tanto 48 muestras de tamaño menor (4,5 ml a 26 ml) u ocho muestras más grandes (450 ml)
  • El material de vidrio para todos los bloques se vende por separado
†Para tubos con la capacidad máxima mostrada.El volumen real de la muestra es del 66 al 75 % de la capacidad total del tubo y depende de la forma del tubo, la altura y la velocidad del vórtice.