Learn More
Labconco™ Bombas de vacío de paletas giratorias
Código de producto. 10666285 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
230 V Internacional
IEC inverso de 230 V
NEMA 6-15P de 220 V
Caudal:
117 l/min
195 l/min
Amperaje:
2,4 A
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Caudal Amperaje unitSize
10666285 IEC inverso de 230 V 117 l/min 2,4 A cada uno
10328852 NEMA 6-15P de 220 V 117 l/min 2,4 A cada uno
10641120 230 V Internacional 195 l/min 2,4 A cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10666285 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7739402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5799.67€
    3727.88€ / paquete de 1
    Ahorro 2071.79€
    35% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Bomba, interruptor de encendido/apagado, cable de alimentación con enchufe, un adaptador de entrada de 12,7mm (1/2 pulg) de diámetro exterior y otro de 19,1 mm (3/4 pulg) de diámetro exterior y un frasco de 1 l (1 galón) de aceite de vacío
Diseñadas para su uso con sistemas de liofilización Labconco— su tamaño compacto se ajusta fácilmente a las cabinas del sistema de liofilización
Proporcionan una fuente de vacío fiable para otros productos, como cajas de guantes y concentradores centrífugos.
  • Bombas selladas con aceite de dos etapas con paleta deslizante
  • Modos de alto vacío y de alto rendimiento intercambiables
  • Válvula de lastre de gas de tres posiciones (cerrada, flujo bajo y flujo alto)
  • Un motor eléctrico monofásico refrigerado con ventilador y cerrado impulsa la bomba
  • Protección contra sobrecarga térmica con reinicio automático
  • La válvula de admisión evita la retrosucción de aire y aceite en caso de pérdida de aceite o energía
  • Carcasa de aluminio fundido
  • Montadas en una placa base con patas de caucho para una mayor estabilidad
Los modelos con n.º de cat. 16-108-218 tiene un enchufe IEC inverso; los modelos con capacidad de bombeo de 117 l/min incluyen un asa de elevación retráctil; los modelos con capacidad de bombeo de 195 l/min tienen un soporte de elevación. También se incluye un filtro de escape de la bomba con elementos de filtración de olor y aceite.
Especificaciones
Vacío máx. 2 x 10-3 mBar
Amperaje 2,4 A
Incluye Bomba, cuatro frascos de un litro cada uno de aceite de bomba de vacío y un filtro de escape con vapor de aceite y elementos de filtro de olor. Interruptor de encendido/apagado, cable de alimentación con enchufe para conexión directa de la bomba a liofilizadores Labconco, un adaptador de entrada con diámetro exterior de 12,7 mm (1/2 pulg.) y otro con diámetro exterior de 19,1 mm (3/4 pulg.)
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Material Aluminio fundido
Tipo de tapón IEC inverso de 230 V
Peso (imperial) 70 lb
Peso (métrico) 32 kg
Caudal 117 l/min
Para utilizar con Sistema de liofilización
Frecuencia 50/60 Hz
Altura total (imperial) 10,4 in
Altura global (métrico) 26,4 cm
Longitud global (imperial) 17 pulg
Longitud global (métrico) 43,18 cm
Anchura total (imperial) 6,5 in
Tipo de bomba Bomba de vacío de paletas giratorias
Presión máxima 1 atm
Tensión 230 V