Learn More
Labconco™ Bombas de vacío de paletas giratorias
Código de producto. 10641120 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
230 V Internacional
IEC inverso de 230 V
NEMA 6-15P de 220 V
Caudal:
117 l/min
195 l/min
Amperaje:
2,4 A
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Caudal Amperaje Tamaño de la unidad
10641120 230 V Internacional 195 l/min 2,4 A cada uno
10666285 IEC inverso de 230 V 117 l/min 2,4 A cada uno
10328852 NEMA 6-15P de 220 V 117 l/min 2,4 A cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10641120 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7739403
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Includes
Bomba, interruptor de encendido/apagado, cable de alimentación con enchufe, un adaptador de entrada de 12,7mm (1/2 pulg) de diámetro exterior y otro de 19,1 mm (3/4 pulg) de diámetro exterior y un frasco de 1 l (1 galón) de aceite de vacío
Diseñadas para su uso con sistemas de liofilización Labconco— su tamaño compacto se ajusta fácilmente a las cabinas del sistema de liofilización
Proporcionan una fuente de vacío fiable para otros productos, como cajas de guantes y concentradores centrífugos.
  • Bombas selladas con aceite de dos etapas con paleta deslizante
  • Modos de alto vacío y de alto rendimiento intercambiables
  • Válvula de lastre de gas de tres posiciones (cerrada, flujo bajo y flujo alto)
  • Un motor eléctrico monofásico refrigerado con ventilador y cerrado impulsa la bomba
  • Protección contra sobrecarga térmica con reinicio automático
  • La válvula de admisión evita la retrosucción de aire y aceite en caso de pérdida de aceite o energía
  • Carcasa de aluminio fundido
  • Montadas en una placa base con patas de caucho para una mayor estabilidad
Los modelos con n.º de cat. 16-108-218 tiene un enchufe IEC inverso; los modelos con capacidad de bombeo de 117 l/min incluyen un asa de elevación retráctil; los modelos con capacidad de bombeo de 195 l/min tienen un soporte de elevación. También se incluye un filtro de escape de la bomba con elementos de filtración de olor y aceite.
Especificaciones
Vacío máx. 2 x 10-3 mBar
Amperaje 2,4 A
Incluye Bomba, cuatro frascos de un litro cada uno de aceite de bomba de vacío y un filtro de escape con vapor de aceite y elementos de filtro de olor. Interruptor de encendido/apagado, cable de alimentación con enchufe para conexión directa de la bomba a liofilizadores Labconco, un adaptador de entrada con diámetro exterior de 12,7 mm (1/2 pulg.) y otro con diámetro exterior de 19,1 mm (3/4 pulg.)
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 18,4 x 6,5 x 10,4,1 in
Material Aluminio fundido
Tipo de tapón 230 V Internacional
Caudal 195 l/min
Frecuencia 50/60 Hz
Altura total (imperial) 10,4 in
Altura global (métrico) 26,4 cm
Anchura total (imperial) 6,5 in
Tipo de bomba Bomba de vacío de paletas giratorias
Presión máxima 1 cajero automático
Para utilizar con (equipo) Sistemas de liofilización
Tensión 230 V