Learn More
Labconco™ Junta de tapa de repuesto
Código de producto. 11856775 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cámara de secado a granel
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11856775 Cámara de secado a granel cada uno
1 options
Código de producto. 11856775 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7688500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.30€
    66.87€ / paquete de 1
    Ahorro 70.43€
    51% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Tapas de repuesto para su uso con sistemas de liofilización FreeZone de 1, 2,5 y 4,5 litros.
La junta de caucho de repuesto permite que la tapa de la cámara de un liofilizador FreeZone selle la cámara durante el proceso de liofilización.
Especificaciones
Tipo Junta de tapa
Capacidad (métrico) 1, 2,5, 4,5 l
Para utilizar con (equipo) Cámara de secado a granel