Learn More
Labconco™ Evaporadores secos RapidVap™ Vertex+ ™
Código de producto. 15956150 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Certificaciones:
CE
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz
Tipo de tapón:
Schuko
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Certificaciones Requisitos eléctricos Tipo de tapón Tamaño de la unidad
15956150 CE 230 V, 50/60 Hz Schuko cada uno
1 options
Código de producto. 15956150 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7320030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15120.00€
    9611.75€ / paquete de 1
    Ahorro 5508.25€
    36% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
Includes
Sonda de temperatura para controlar la temperatura del bloque o de la muestra, ventilador de escape integrado con ventilador, DI de manguera de escape de polietileno con abrazadera de 183 cm (6 pies) o 5 cm (2 pulgadas) de y 183 cm (6 pies) de tubería flexible de polietileno para suministro de nitrógeno con accesorio John Guest™
Requires
Bloque de aluminio, tubos de muestra, fuente de nitrógeno con un caudal de al menos 6,5 CFM
Acelera la evaporación de hasta 50 muestras al mismo tiempo con calor seco y soplado de nitrógeno
Acelera la evaporación de hasta 50 muestras simultáneamente usando calor seco y soplado de nitrógeno.
Características principales
  • El calor seco elimina una fuente potencial de contaminación cruzada y reduce el mantenimiento en comparación con los baños de agua
  • El soplado de nitrógeno reduce la presión parcial directamente sobre el líquido para acelerar la evaporación y ayudar a eliminar el disolvente cuando se evapora
  • Cinco válvulas de control de nitrógeno con interruptores on/off; cada válvula controla una fila de 10 boquillas que permiten conservar el nitrógeno durante las tiradas parciales
  • Regulador de presión montado en la parte delantera con pantalla analógica de presión de 0 a 3,10 bar (0 a 45 psi) en incrementos de 0,14 bar (2 psi)
  • El calentador controlado por microprocesador suministra calor al bloque y es programable de 30 ° a 100 °C en incrementos de 1 °C.
  • El temporizador puede ajustarse de 1 a 999 minutos
  • La memoria almacena hasta 10 programas
Características adicionales
  • Programación de la pantalla táctil
  • Pantalla LCD
  • Cable de acero con revestimiento de epoxi
  • La tapa de vidrio proporciona visibilidad de las muestras y es resistente a productos químicos
  • Tamaño reducido
Ideal para la preparación de muestras en una variedad de aplicaciones, incluyendo descubrimiento de fármacos, análisis clínico, pruebas ambientales, agroquímica y procesamiento de pruebas forenses.
Certifications
Lista ETL y ETL-C (n.º de fabr. 7320020 y 7320040); marca CE (n.º de fabr. 7320030, 7320035, 732037)
Garantía
Un año en materiales y mano de obra
Especificaciones
Amperaje 4 A
Certificaciones CE
Pantalla LCD
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Altura (imperial) 13 pulg
Altura (métrico) 33 cm
Incluye Sonda de temperatura, ventilador de escape integrado con soplador, 1,83 m o 25,4 mm (6 ft. or 2 in) de DI Tubo de escape de polietileno con abrazadera y 1,83 m (6 pies) de tubo flexible de polietileno para suministro de nitrógeno con conectorJohn Guest™
Lámparas incluidas LED
Material Acero con revestimiento de epoxi
N.º de lugares 50
Tipo de tapón Schuko
Intervalo de temperatura (métrico) 30°C a 100°C
Temporizador De 1 a 999 min
Tipo Baño seco/bloque
Tensión 230 V
Volumen (métrico) Hasta 450 mL
Garantía 1 año
Peso (imperial) 35 lb
Peso (métrico) 15,9 kg
Anchura (imperial) 20,4 in
Anchura (métrico) 51 cm
Vataje 900 w