Learn More
Labconco™ Bloques de evaporador seco RapidVap™ Vertex
Código de producto. 17837144 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de lugares:
18
50
Volumen (métrico):
3 mL
5 mL
8 mL
12 mL
16 mL
40 mL
60 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de lugares Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17837144 50 12 mL cada uno
15966150 50 5 mL cada uno
15786799 50 8 mL cada uno
15906160 50 3 mL cada uno
15987956 50 16 mL cada uno
15986150 18 40 mL cada uno
15996150 18 60 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17837144 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7322300
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
El evaporador seco Labconco™ RapidVap™ Vetex requiere un bloque de aluminio sólido que incluye mangos de acero inoxidable para levantar el bloque dentro y fuera del evaporador.
  • Compuesto de aluminio sólido con mangos de acero inoxidable para elevación fuera del evaporador
  • Viene con 0,21 in. Puerto de 0,5 cm de diámetro en la esquina superior izquierda para insertar una sonda de temperatura para monitorear la temperatura del bloque superior
  • Múltiples variaciones de bloque disponibles para adaptarse al tamaño del tubo
  • Bloques personalizados también disponibles
Especificaciones
Diámetro del puerto (imperial) 0,21 in
Diámetro del puerto (métrico) 5 mm
Para utilizar con (equipo) Evaporador seco RapidVap Vetex
Admite 50 tubos cónicos (120 mm)
Material Aluminio
N.º de lugares 50
Tipo Bloque
Volumen (métrico) 12 mL