Learn More
Beschreibung
El evaporador seco Labconco™ RapidVap™ Vetex requiere un bloque de aluminio sólido que incluye mangos de acero inoxidable para levantar el bloque dentro y fuera del evaporador.
- Compuesto de aluminio sólido con mangos de acero inoxidable para elevación fuera del evaporador
- Viene con 0,21 in. Puerto de 0,5 cm de diámetro en la esquina superior izquierda para insertar una sonda de temperatura para monitorear la temperatura del bloque superior
- Múltiples variaciones de bloque disponibles para adaptarse al tamaño del tubo
- Bloques personalizados también disponibles
Spezifikation
Spezifikation
| Diámetro del puerto (imperial) | 0,21 in |
| Diámetro del puerto (métrico) | 5 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Evaporador seco RapidVap Vetex |
| Admite | 50 tubos (10 x 75 mm) |
| Material | Aluminio |
| N.º de lugares | 50 |
| Tipo | Bloque |
| Volumen (métrico) | 3 mL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?