Learn More
Labconco™ Purifier™ Banco de limpieza vertical
Código de producto. 17144871 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
24 in
36 in
48 in
Tensión:
230 V
Tipo de tapón:
Sin tapón
Incluye:
Solo banco
UV, panel, temporizador
–
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Tensión Tipo de tapón Incluye Tamaño de la unidad
17144871 36 in 230 V Sin tapón Solo banco cada uno
17134871 24 in 230 V Sin tapón – cada uno
15764555 48 in 230 V Sin tapón UV, panel, temporizador cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Las cabinas de flujo laminar verticales Purifier no proporcionan protección al usuario.Los materiales biopeligrosos, las toxinas y los radionucleidos deben manipularse en cabinas de seguridad biológica de clase I o clase II.(Consulte Carcasas de seguridad
Código de producto. 17144871 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 3970320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8325.00€
    7800.94€ / paquete de 1
    Ahorro 524.06€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-04-2027
Las cabinas de flujo laminar verticales Purifier no proporcionan protección al usuario.Los materiales biopeligrosos, las toxinas y los radionucleidos deben manipularse en cabinas de seguridad biológica de clase I o clase II.(Consulte Carcasas de seguridad
Requires
Superficie de trabajo y soporte base (se venden por separado).
Proteja el trabajo de la contaminación por partículas eligiendo una cabina de flujo laminar vertical Purifier™.
  • Velocidad nominal de flujo descendente de 45 a 65 ft/min y lámina de aire aerodinámica
  • Filtro HEPA de suministro, eficacia del 99,99 % en partículas de 0,3 micrómetros
  • ISO Aire de clase 5 (anteriormente clase 100 según la Norma Federal 209E)
  • Soplador incorporado de velocidad variable con impulsor motorizado y control de estado sólido clasificado para 10 A
  • Diseño de presión negativa, intrínsecamente sonoro
  • Minihelic manómetro y prefiltro desechable
  • Fabricación en acero y aluminio recubiertos de polvo, resistente a los rayos UV, blanco glaciar y gris
  • 6,3 mm (0,25 in) opaco y resistente a los rayos UV Ventana de guillotina y laterales de vidrio de seguridad templado grueso
  • Interruptores de luz y ventilador
  • Difusor de aire y abertura de ventana de guillotina alta de 23,8 cm (9,4 in)
  • Ergonómico 10° Hoja en ángulo y con bisagras que gira hacia arriba y se bloquea a una altura de carga de 50,8 cm (20 in). y tiene sellos de limpieza para promover ISO Condiciones de clase 5
  • Dos puertos de uso general con aberturas de iris y enchufes
  • Listado ETL (modelos de 115 voltios, 60 Hz)
Información de órdenes
Las cabinas de flujo laminar verticales se pueden pedir con puertas plegables; se debe especificar al realizar el pedido.El monitor de flujo de aire Guardian™ se ofrece como opción instalada de fábrica en todas las cabinas; se debe especificar al re
Garantía
Un año para piezas y servicio
Especificaciones
Tipo de producto Cabina de flujo laminar
Recubrimiento Polvo
Tipo de filtro HEPA
Tipo de iluminación Fluorescente
Material Aluminio y acero con revestimiento de polvo
Amperaje 3 A
Certificaciones/conformidad CAN/CSA C22.2, UL, CE
Color Blanco glaciar, gris
Fondo (imperial) 28,6 in
Fondo interior (imperial) 25,3 in
Fondo (métrico) 72,64 cm
Fondo interior (métrico) 64.3 cm
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de tejidos vegetales, preparación de placas de medios, inspección electrónica, montaje de dispositivos médicos y preparación de medicamentos farmacéuticos
Altura (imperial) 36,8 in
Altura (imperial) interior 22,7 in
Altura (métrico) 93,47 cm
Altura (métrico) interior 57.7 cm
Incluye Solo banco
Clasificación IP Ninguno
Tipo de tapón Sin tapón
Puertos Utilidad
Tensión 230 V
Peso (imperial) 160 lb
Peso (métrico) 73 kg
Anchura (imperial) 36 in
Anchura (imperial) interior 34,8 in
Anchura (métrico) 91,44 cm
Anchura (métrico) interior 88.4 cm
Frecuencia 50/60 Hz