Learn More
Labconco™ Rotores de aluminio con revestimiento de PTFE para concentradores de vacío por IR CentriVap™ micro
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
Los rotores de aluminio con revestimiento de PTFE mantienen los tubos en un ángulo para maximizar el área de la superficie. Los rotores se utilizan en los concentradores de vacío por IR CentriVap micro y se pueden intercambiar fácilmente. El revestimiento de PTFE proporciona resistencia a la corrosión. El rotor 7548500 está incluido con cada CentriVap micro IR. No se incluyen los recipientes de muestras.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Material | Aluminio |
| Tipo | Rotor para concentrador |
| Para utilizar con (equipo) | Vacío por IR CentriVap™ micro |
| Admite | 24 tubos de microcentrífugas de 0,5 ml |
| Material (recubrimiento) | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Velocidad | 1700 rpm |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | de 65 °C |
| Volumen (métrico) | 0,5 mL |
| Anchura (imperial) | 3,9 in |
| Mostrar más |