Learn More
Labconco™ Tapón de PVC de presión cero Protector XVS™ para estaciones de ventilación
Código de producto. 15429454 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Conducto de PVC redondo de 15,2 cm (6 pulg) de diámetro para la estación de ventilación Protector™ VS
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15429454 Conducto de PVC redondo de 15,2 cm (6 pulg) de diámetro para la estación de ventilación Protector™ VS cada uno
1 options
Código de producto. 15429454 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 4722200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Tapón de PVC de presión para estaciones de ventilación
  • Para su uso con estaciones de ventilación Labconco Protector XVS
  • El tapón de PVC de presión cero se conecta directamente al conducto para la descarga vertical del aire efluente y su dispersión fuera del edificio
  • El tapón impide el paso de la lluvia y la nieve, pero añade poca presión estática al sistema de escape
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Conducto de PVC redondo de 15,2 cm (6 pulg) de diámetro para la estación de ventilación Protector™ VS
Altura (imperial) 36 in
Peso (imperial) 20 lb
Peso (métrico) 9,1 Kg
Incluye Weathercap
Dimensiones 6 in. dia. round PVC duct
Material PVC
Para utilizar con (aplicación) Ducting