Learn More
Labconco™ Codo de PVC XVS™ para estaciones de ventilación
Código de producto. 15459444 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Protector VS Estación de Ventilación
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15459444 Protector VS Estación de Ventilación cada uno
1 options
Código de producto. 15459444 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 4708700
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Codo de PVC para estaciones de ventilación
  • Para su uso con estaciones de ventilación Labconco Protector XVS
  • El codo de 90° tiene conexiones de extremo abombados para conectar el conducto de PVC directamente
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Protector VS Estación de Ventilación
Altura (imperial) 13,62 in
Peso (imperial) 8 lb
Peso (métrico) 3,6 Kg
Altura (métrico) 34,59 cm
Incluye 90 °Codo
Dimensiones Conducto redondo de PVC de 6 in de diámetro
Material PVC
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para una instalación rápida y pérdidas mínimas de presión