Learn More
Labconco™ Conexión flexible de conductos Protector XVS™ para estaciones de ventilación
Código de producto. 15429484 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Protector VS Estación de Ventilación
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15429484 Protector VS Estación de Ventilación cada uno
1 options
Código de producto. 15429484 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 4861800
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Conexión flexible de conductos para estaciones de ventilación
  • Para su uso con estaciones de ventilación Labconco Protector XVS
  • La conexión flexible de conductos reduce la vibración entre el ventilador y los conductos de PVC; se suministra con dos pinzas de instalación
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Protector VS Estación de Ventilación
Altura (imperial) 12 in
Peso (imperial) 8 lb
Peso (métrico) 3,6 Kg
Altura (métrico) 30,48 cm
Incluye Conexión de conducto flexible
Dimensiones Conducto de PVC redondo de 6 in de diámetro
Material PVC
Para utilizar con (aplicación) Conductos