Learn More
Labconco™ Adaptador de transición de ventilador Protector XVS™ para estaciones de ventilación
Código de producto. 15479454 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero con revestimiento de epoxi
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
15479454 Acero con revestimiento de epoxi cada uno
1 options
Código de producto. 15479454 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 4861700
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Adaptador de transición de ventilador para estaciones de ventilación
  • Para su uso con estaciones de ventilación Labconco Protector XVS
  • El adaptador de transición del ventilador de acero con revestimiento en polvo permite conectar el conducto de PVC redondo al lado de escape del ventilador
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Conducto redondo de 10,80 x 19,68 cm (4,25 x 7,75 pulg.), Protector™ frente a estación de ventilación
Peso (imperial) 3 lb
Peso (métrico) 1,4 Kg
Tipo de producto Adaptador de transición del ventilador
Material Acero con revestimiento de epoxi