Learn More
Labconco™ Kits de accesorio de caja de guantes protectores
Código de producto. 16649183 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit de descarga de presión
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
16649183 Kit de descarga de presión cada uno
1 options
Código de producto. 16649183 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 5441403
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Los kits proporcionaron opciones de funcionalidad adicionales para las cajas de guantes Protector
Componentes del kit
  • Filtro HEPA redondo de 12,7 cm (5 pulg) de diámetro (eficiencia del 99,9 % en partículas de 0,3 micras)
  • Mangueras dentadas de plástico (2)
  • Tubos de neopreno de 304 cm (10 pies) y 1,9 cm (0,75 pulg) de D.I.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Cajas de guantes Protector
Incluye Filtro HEPA, conectores de manguera dentada y tubos de neopreno de 304 cm (10 pies) y 1,9 cm (0,75 pulg) de D.I. para la fijación al tubo de escape del borboteador de descarga de presión
Tipo de producto Kit de descarga de presión