Learn More
Labconco™ Aceite para bomba de vacío PrimeMate™
Código de producto. 17104534 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Aceite de hidrocarburo de parafina hidrotratada
Aceite de hidrocarburo sintético
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
17104534 Aceite de hidrocarburo de parafina hidrotratada cada uno
15103025 Aceite de hidrocarburo sintético cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17104534 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 1988001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.00€
    300.64€ / paquete de 1
    Ahorro 3.36€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Para su uso con el sistema de cambio de aceite Labconco PrimeMate
  • Opción de 3,8 l de aceite de hidrocarburo de parafina hidrotratada o aceite de hidrocarburo sintético
  • Recomendado para Labconco bombas de vacío de uso general
Especificaciones
Tipo de producto Aceite para bomba de vacío
Formato petróleo, aceite
Para utilizar con (equipo) Sistema de cambio de aceite PrimeMate
Material Aceite de hidrocarburo de parafina hidrotratada
Volumen (imperial) 1 gal
Volumen (métrico) 3,8 L