Learn More
Labconco™ Soportes de base para caja de guantes Precise™
Código de producto. 11761459 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Base móvil
Fijo
Fondo (métrico):
101,6 mm
78,7 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Fondo (métrico) unitSize
11761459 Base móvil 101,6 mm cada uno
11771459 Fijo 78,7 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11761459 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 5235500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para usarse con las cajas de guantes Precise™
  • Altura ajustable de 83,8 a 101,6 cm (de 33 a 40 in)
  • Superficie de trabajo de laminado negro montada permanentemente
  • El estante inferior contiene el equipo de accesorios
  • Con ruedas o pies niveladores
Información de órdenes
Dimensiones: 31F x 60An x 33 a 40Al (78,7 x 152,4 x 83,8 a 101,6 cm)
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Guantera precisa, Guantera protectora, XPert Caja de pesaje
Altura (imperial) 40/33 pulg
Peso (imperial) 225 lb
Peso (métrico) 102 Kg
Fondo (imperial) 40 in
Anchura (imperial) 60 in
Altura (métrico) Entre 101,6 y 83,8 cm
Incluye Ruedas de 12,7 cm (5 pulg)
Fondo (métrico) 101,6 mm
Anchura (métrico) 152,4 cm
Tipo de producto Base móvil
Para utilizar con (aplicación) Uso en laboratorios generales