Learn More
Labconco™ Mesa portátil
Código de producto. 13181156 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
35 x 19 x 36 in (88,9 x 48,26 x 91,44 cm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
13181156 35 x 19 x 36 in (88,9 x 48,26 x 91,44 cm) cada uno
1 options
Código de producto. 13181156 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 8025000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    770.00€
    734.41€ / paquete de 1
    Ahorro 35.59€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Estación de trabajo móvil que puede retirarse cuando no se utiliza
  • Capacidad de carga: 400 lb. (181 kilos)
  • 1 in Marco de acero cuadrado recubierto de epoxi de 2,5 cm
  • Para transportar instrumentos pesados y equipos voluminosos de forma segura
  • Dos estantes de placas fenólicas abiertas con superficie de melamina-laminado de alta presión resisten las manchas y la corrosión
  • Ruedas de 10 cm (4 in) de diámetro; dos de ellas con frenos de punta
Información de órdenes
Peso: 50 libras. (23 kilos).
Garantía
Garantía de por vida.
Especificaciones
Descripción Bastidor de acero recubierto con epoxi
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 35 x 19 x 36 in (88,9 x 48,26 x 91,44 cm)
Acabado Revestimiento de epoxi
Altura (imperial) 36 in
Altura (métrico) 91,44 cm
Longitud (imperial) 35 in
Longitud (métrico) 88,9 cm
Material Acero con revestimiento de epoxi
Anchura (imperial) 19 in
Anchura (métrico) 48,26 cm