Learn More
Labconco™ Minicámara de sellado
Código de producto. 15342272 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistema de liofilización FreeZone™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15342272 Sistema de liofilización FreeZone™ cada uno
1 options
Código de producto. 15342272 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7569000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2070.00€
    1782.34€ / paquete de 1
    Ahorro 287.66€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Requires
Sistema de congelación en seco FreeZone para conectar la minicámara de sellado mediante un puerto
Para la liofilización de muestras en pequeños viales de suero con tapones divididos
  • Para usar con un FreeZone™ Sistema de secado por congelación
  • Tiene capacidad para 48 viales de suero de 2 ml y 8 viales de suero de 30 ml.
  • Después de la liofilización, los viales pueden sellarse mientras todavía están al vacío
  • Distancia de recorrido de parada: 0,5 in (1,3 centímetros)
  • Para viales con una altura que varía entre 1,38 y 2,48 in. (3,5 a 6,3 cm)
  • Incluye una bandeja para cargar y descargar muestras
Spécification
Tipo Minicámara de sellado
N.º de estantes 0
Material Acrílico
Para utilizar con (aplicación) Para la liofilización de muestras en pequeños viales de suero con tapones divididos
Para utilizar con (equipo) Sistema de liofilización FreeZone™
Incluye Tubo de pvc transparente de 43,18 cm (17 pulgadas)
Anchura (imperial) 12 pulg
Anchura (métrico) 30,4 cm
Altura (imperial) 10 in
Altura (métrico) 25,4 cm
Peso (imperial) 15 lb
Peso (métrico) 6,8 kg
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.