Learn More
Labconco™ Lyph-Lock™ Conjunto de matraz de liofilización con juntas cónicas estándar 19/38
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
Un matraz Lyph-Lock completo incluye una parte superior e inferior de vidrio y un anillo de caucho
- Los matraces deben llenarse a no más de una tercera parte de su volumen, de manera que se alcance el área de superficie máxima y se garantice una liofilización eficiente.
- Se requieren adaptadores para acoplar los matraces a los puertos de la válvula de liofilización (se venden por separado).
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 2,2 in |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (imperial) | 4,33 in |
| Altura (métrico) | 11 cm |
| Incluye | Parte superior e inferior de vidrio, junta tórica de caucho de silicona |
| Tipo de producto | Kit de matraces |
| Junta cónica estándar | 19/38 |
| Peso (imperial) | 3 lb |
| Desechables | Reutilizables |
| Mostrar más |