Learn More
Labconco™ Fondo para matraces Lyph-Lock™
Código de producto. 15113055 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
750 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15113055 750 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15113055 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7557900
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Fabricado con vidrio de borosilicato para resistir temperaturas extremas y un gran vacío
  • Para usar con tapas de matraces 7552400 y 7556400 (números de pieza)
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 3,55 in
Capacidad (métrico) 750 mL
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (equipo) Para partes superiores de matraces
Altura (imperial) 5,7 in
Altura (métrico) 14,5 cm
Tipo de producto Fondo de matraces Lyph Lock
Peso (imperial) 2 lb
Desechables Reutilizables
Mouth Style Ancha
Forma del fondo Plano
Diámetro exterior (métrico) 9,02 cm
Peso (métrico) 0.9 kg