Learn More
Labconco™ Lyph-Lock™ Adaptadores de matraces
Código de producto. 15173055 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Junta cónica estándar:
19/38 a puerto de 12,7 mm (0,5 pulgadas)
19/38 a puerto de 12,7 mm (0,75 pulgadas)
24/40 a puerto de 12,7 mm (0,5 pulgadas)
24/40 a puerto de 12,7 mm (0,75 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica estándar unitSize
15173055 19/38 a puerto de 12,7 mm (0,5 pulgadas) cada uno
15183055 19/38 a puerto de 12,7 mm (0,75 pulgadas) cada uno
15193055 24/40 a puerto de 12,7 mm (0,5 pulgadas) cada uno
10691621 24/40 a puerto de 12,7 mm (0,75 pulgadas) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15173055 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7568000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adaptadores de matraz: para conectar Lyph-Lock Matraces a puertos de válvula en la cámara de secado o colector
Vidrio de borosilicato, con curvatura de 90°
Especificaciones
Tipo Adaptador de matraz
Material Vidrio de borosilicato
Junta cónica estándar 19/38 a puerto de 12,7 mm (0,5 pulgadas)
Para utilizar con (aplicación) Para conectar frascos Lyph-Lock a los puertos de válvula en la cámara de secado o el colector
Para utilizar con (equipo) Matraces de bloqueo Lyph
Incluye Curvatura de 90°
Peso (imperial) 0,5 lb
Peso (métrico) 0,2 kg