Learn More
Labconco™ Tapa Labconco para cámara de -50 FreeZone de 4,5 l
Código de producto. 11701499 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cámara de -50 FreeZone de 4,5 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11701499 Cámara de -50 FreeZone de 4,5 l cada uno
1 options
Código de producto. 11701499 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7730700
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Las tapas se ajustan a las cámaras de liofilizado y a las cámaras de colector FreeZone.
Tapa de repuesto para liofilizadores FreeZone de 4,5 l a -50 °C fabricados antes de 2017. Compruebe que la pieza coincide con el volumen y la temperatura de su liofilizador FreeZone antes de comprar.
Tapa de repuesto para liofilizadores FreeZone de 4,5 l a -50 °C fabricados antes de 2017. Las tapas se ajustan a las cámaras de liofilizado y a las cámaras de colector FreeZone.
Especificaciones
Tipo Tapa
Capacidad (métrico) 4,5 l
Para utilizar con (equipo) Cámara de -50 FreeZone de 4,5 l
Peso (imperial) 2,5 lb
Peso (métrico) 1,1 kg