Learn More
Labconco™ Ventiladores de fibra de vidrio de varias velocidades Intelli-Sense™
Código de producto. 15953117 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal de aire:
De 200 a 1400 cfm
Intervalo de velocidad:
De 300 rpm a 1400 rpm
Tensión:
230 V
Peso (imperial):
95 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal de aire Intervalo de velocidad Tensión Peso (imperial) Tamaño de la unidad
15953117 De 200 a 1400 cfm De 300 rpm a 1400 rpm 230 V 95 lb cada uno
1 options
Código de producto. 15953117 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7181822
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Includes
Caja de control de velocidad para el montaje en la parte superior de la campana extractora suministrada por el usuario, interruptor del ventilador y etiqueta para el funcionamiento de varias velocidades
Requires
Conductos
Los ventiladores de varias velocidades Intelli-Sense son ventiladores de accionamiento directo, a prueba de explosiones, que se controlan mediante un interruptor de dos o tres posiciones
Ideal para sistemas de campana extractora en condiciones de moderadas a altamente corrosivas.
  • El motor ECM de accionamiento directo y bajo consumo energético utiliza un tercio menos de energía que los motores accionados por correa
  • Carcasas fabricadas en poliéster reforzado con fibra de vidrio moldeado para una mayor durabilidad y vida útil
  • La base de acero con revestimiento de polvo y la cubierta contra la intemperie proporcionan una larga vida útil en condiciones climáticas extremas
  • Ventilador con protección térmica con velocidades de RPM atenuadas automáticamente para evitar la sobrecarga del motor
  • La orientación variable del escape se ajusta a ocho posiciones de salida para una mayor flexibilidad de instalación
  • Los orificios de ventilación y las rejillas de ventilación permiten que el aire circule
  • Los impulsores equilibrados y curvados hacia delante, fabricados en polipropileno moldeado por inyección, son resistentes a las atmósferas corrosivas, funcionan de forma silenciosa y proporcionan un suministro de aire óptimo
  • Los diámetros de entrada y salida están dimensionados para recibir directamente los conductos de PVC rígido para una instalación segura
  • La cubierta contra la intemperie extraíble permite un fácil acceso al motor ECM y al eje del impulsor
  • Si el ventilador está correctamente instalado en los conductos, los niveles sonoros oscilan entre 50 y 70 dba
  • Aplicación de campana extractora:Moderado a muy corrosivo
  • Potencia del motor:1hp
No se recomienda el uso de ventiladores de fibra de vidrio con ácido perclórico.
Especificaciones
Caudal de aire De 200 a 1400 cfm
Para utilizar con (equipo) Sistema de escape de la campana extractora
Peso (imperial) 95 lb
Peso (métrico) 43 Kg
Caballos de fuerza 1 CV
Tipo de producto Ventilador de fibra de vidrio
Diámetro (imperial) interior 12,38 in
Diámetro exterior (imperial) 12,75 in
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Intervalo de velocidad De 300 rpm a 1400 rpm
Diámetro interior (métrico) 31,4 cm
Diámetro exterior (métrico) 32,3 cm
Para utilizar con (aplicación) Ventilación de la campana extractora
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de motor Motor ECM de accionamiento directo de bajo consumo energético
Tipo de campana extractora De moderado a muy corrosivo