Descripción
Suministro de filtro HEPA para carcasas de clase I Purifier de 4', carcasas de PCR con filtro Purifier, carcasas con filtro HEPA Purifier, cabinas de flujo laminar verticales Purifier, estaciones de balanza con filtro XPert, sistemas de balanza con filtro
Especificaciones
Especificaciones
| Eficacia | 99,99% |
| Tipo de filtro | HEPA |
| Para utilizar con (equipo) | XPert Sistema de equilibrio filtrado |
| Peso (imperial) | 158 lb |
| Peso (métrico) | 71,7 Kg |
| Longitud (imperial) | De 40 a 50 in |
| Longitud (métrico) | De 101,6 a 127 cm |
| Tipo de producto | Filtro HEPA de repuesto |
| Anchura exterior (imperial) | 18 in |
| Longitud (imperial) exterior | 42 in |
| Mostrar más |