Learn More
Labconco™ Guardian™ Airflow Monitor
Código de producto. 17915012 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Campana Protector Premier, Campana Protector XL, Campana Protector XStream, Protector XL Hood, Protector XStream Hood
Requisitos eléctricos:
De 208 a 230 V, 50/60 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
17915012 Campana Protector Premier, Campana Protector XL, Campana Protector XStream, Protector XL Hood, Protector XStream Hood De 208 a 230 V, 50/60 Hz cada uno
1 options
Código de producto. 17915012 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 9413301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Senses and alerts the operator to low airflow conditions.
  • From the monitor face plate, the user can easily select and calibrate a set point between 30 and 250 fpm using a velocity meter and a screwdriver.
  • Includes night setback, external alarm and alarm mute functions
  • Flush-mount design on Protector™ Premier™, XStream™ and XL™ Fume Hoods (up to 8 ft. models)
  • Audible/visual alarm
  • Electrical Reqts: 100-115V 50/60 Hz
  • Shipping Weight: 6 lb. (2.7kg)
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Campana Protector Premier, Campana Protector XL, Campana Protector XStream, Protector XL Hood, Protector XStream Hood
Peso (imperial) 6 lb.
Peso (métrico) 2.7 Kg
Tipo de producto Guardian 500 Airflow Monitor
Requisitos eléctricos De 208 a 230 V, 50/60 Hz
Modelo Guardian Airflow Monitor, 220 V
Para utilizar con (aplicación) Chemical Fume Hoods
Alarm Range 30 to 250 fpm