Learn More
Labconco™ Carro para instrumental de vidrio
Código de producto. 16408090 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de cajones:
2
4
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de cajones Tamaño de la unidad
16408090 4 cada uno
15156456 2 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16408090 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 8045000
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Transporte fácilmente instrumental de vidrio, plástico e instrumentos pequeños con el carro para instrumental de vidrio Labconco.
Transporta fácilmente cristalería, material plástico e instrumentos pequeños con el Labconco Carrito de cristalería.
  • Capacidad de carga: 400 lb. (181 kilos)
  • Marco de acero tubular soldado de calibre 18 con revestimiento de polvo y blanco glaciar resistente con asas de agarre de caucho extruido y ergonómico y etiqueta de identificación
  • Disponible con dos cestas de alambre revestidas de vinilo extraíbles de 18L x 32W x 4 in de alto (46 x 81 x 10 cm) o cuatro de 18L x 16W x 4 in de alto (46 x 41 x 10 cm).
  • La bandeja de recogida de plástico extraíble recoge los derrames
  • Ruedas de 10 cm de diámetro, dos de ellas con bloqueo de puntera
  • Garantía de por vida
Información de órdenes
Se envía totalmente montado. Peso: 50 libras. (23 kilos).
Garantía
Garantía de por vida.
Especificaciones
N.º de cajones 4