Learn More
Labconco™ Carro para instrumental de vidrio
Código de producto. 15156456 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de cajones:
2
4
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de cajones Tamaño de la unidad
15156456 2 cada uno
16408090 4 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15156456 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 8032500
Fecha estimada de envoi: 09-03-2027
Transporte fácilmente instrumental de vidrio, plástico e instrumentos pequeños con el carro para instrumental de vidrio Labconco.
Transporta fácilmente cristalería, material plástico e instrumentos pequeños con el Labconco Carrito de cristalería.
  • Capacidad de carga: 400 lb. (181 kilos)
  • Marco de acero tubular soldado de calibre 18 con revestimiento de polvo y blanco glaciar resistente con asas de agarre de caucho extruido y ergonómico y etiqueta de identificación
  • Disponible con dos cestas de alambre revestidas de vinilo extraíbles de 18L x 32W x 4 in de alto (46 x 81 x 10 cm) o cuatro de 18L x 16W x 4 in de alto (46 x 41 x 10 cm).
  • La bandeja de recogida de plástico extraíble recoge los derrames
  • Ruedas de 10 cm de diámetro, dos de ellas con bloqueo de puntera
  • Garantía de por vida
Información de órdenes
Se envía totalmente montado. Peso: 50 libras. (23 kilos).
Garantía
Garantía de por vida.
Especificaciones
Tipo de producto Carro para instrumental de vidrio
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 34,88 x 19 x 36,38 in (88,6 x 48,3 x 92,4 cm)
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para transportar instrumental de vidrio y de plástico e instrumentos pequeños
Altura (imperial) 36,38 in
Altura (métrico) 92,4 cm
Incluye Marco de acero tubular blanco y soldado de 25,4 mm (1 pulgada) 18G, asas de goma, dos cestas grandes (32 x 18 x 4) con bandeja de plástico extraíble para recoger los derrames, ruedas de goma dura de 10,16 cm (4 pulg.) de diámetro, dos de ellas con bloqueo de puntera, etiqueta de identificación, superficie de laminado de melamina de alta presión
Longitud (imperial) 34,88 in
Longitud (métrico) 88,6 cm
Capacidad portante (imperial) 400 lb
Capacidad portante (métrico) 181 kg
Material Acero
N.º de cajones 2
N.º de estantes 2
Peso (métrico) 19,5 kg
Peso (imperial) 42,9 lb
Anchura (imperial) 19 in
Anchura (métrico) 48,3 cm