Learn More
Labconco™ Accesorios para secadores de bandejas para grandes volúmenes o con taponado FreeZone™
Shop All Labconco Corporation ProductsDescription
Accesorios para secadores de bandejas a granel y con tapón FreeZone.
Rejilla de soporte Acero inoxidable con rejilla de plástico extraíble Proporciona soporte para tapar ampollas y otros recipientes pequeños Admite recipientes de 144 a 12 mm de diámetro Úselo con Labconco Secadores de bandejas a granel y bandejas de tapón Bandeja con fondo deslizable Acero inoxidable con fondo separado que se desliza para permitir que los recipientes de vidrio tengan contacto directo con el estante Úselo con Labconco Separadores de estantes para secadores de bandejas de taponado y bandejas a granel de acero inoxidable Colóquelos en uno o dos estantes vacíos para ayudar a taponar cargas parciales de viales o botellas pequeñas
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo | Separador de estantes |
| N.º de estantes | 0 |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | 2 separadores que se colocan en uno o dos estantes vacíos para ayudar a taponar las cargas parciales de frascos o viales pequeños |
| Para utilizar con (equipo) | Secador de bandeja con retención FreeZone™ |
| Anchura (métrico) | 22,9 cm |
| Altura (imperial) | 2,5 in |
| Altura (métrico) | 6,4 cm |
| Longitud (imperial) | 13 in |
| Longitud (métrico) | 33 cm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?