Learn More
Labconco™ Accesorios para secadores de bandejas para grandes volúmenes o con taponado FreeZone™
Código de producto. 15103015 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
7 in
12 in
13 in
Peso (imperial):
3 lb
5 lb
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) Peso (imperial) unitSize
15103015 7 in 5 lb cada uno
11701459 12 in 5 lb 1 PCS
15193075 13 in 3 lb cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15103015 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7516200
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios para secadores de bandejas a granel y con tapón FreeZone.
Rejilla de soporte Acero inoxidable con rejilla de plástico extraíble Proporciona soporte para tapar ampollas y otros recipientes pequeños Admite recipientes de 144 a 12 mm de diámetro Úselo con Labconco Secadores de bandejas a granel y bandejas de tapón Bandeja con fondo deslizable Acero inoxidable con fondo separado que se desliza para permitir que los recipientes de vidrio tengan contacto directo con el estante Úselo con Labconco Separadores de estantes para secadores de bandejas de taponado y bandejas a granel de acero inoxidable Colóquelos en uno o dos estantes vacíos para ayudar a taponar cargas parciales de viales o botellas pequeñas
Especificaciones
Tipo Rejilla de soporte
N.º de estantes 0
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Ofrece soporte para ampollas de retención y otros recipientes pequeños
Para utilizar con (equipo) Secador de bandeja con retención FreeZone™
Incluye Bandeja de acero inoxidable con rejilla de plástico extraíble
Anchura (métrico) 17,8 cm
Longitud (imperial) 7 in
Longitud (métrico) 17,8 cm
Peso (imperial) 5 lb
Peso (métrico) 2,3 kg