Learn More
Labconco™ Bandeja a granel FreeZone™
Código de producto. 11751449 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Secador de bandeja con retención o a granel FreeZone™
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11751449 Secador de bandeja con retención o a granel FreeZone™ 1 PCS
1 options
Código de producto. 11751449 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7756200
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Para secadores de bandejas a granel FreeZone y/o secadores de bandejas con taponado
  • Se puede utilizar tanto con los secadores de bandejas a granel como con los secadores de bandejas con taponado
Especificaciones
Tipo Bandeja a granel
N.º de estantes 0
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Secador de bandeja con retención o a granel FreeZone™
Anchura (imperial) 11,5 in
Anchura (métrico) 29,2 cm
Altura (imperial) 0,88 in
Altura (métrico) 2,2 cm
Longitud (imperial) 15 in
Longitud (métrico) 38,1 cm
Peso (imperial) 3 lb
Peso (métrico) 1,4 kg