Learn More
Labconco™ Superficie de trabajo plana
Código de producto. 16647142 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
72 in
Peso (imperial):
205 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (imperial) Peso (imperial) Tamaño de la unidad
16647142 72 in 205 lb cada uno
1 options
Código de producto. 16647142 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 4882804
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Amplíe su espacio de trabajo con la superficie de trabajo plana Labconco, perfecta cuando se combina con las campanas extractoras de fibra de vidrio 30 y Basic™ de Labconco
Amplíe su espacio de trabajo con la superficie de trabajo plana Labconco, perfecta cuando se combina con las campanas extractoras de fibra de vidrio 30 y Basic™ de Labconco
Instale cabinas de almacenamiento encima de Labconco Protector™ y soportes de base de altura ajustables.
  • Colocar encima de las dos cabinas una base estándar Protector para ofrecer un soporte preciso
  • Superficies de trabajo planas de epoxi sólidas
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Campana extractora de laboratorio básica 70, caja de peso Precise™ y XPert™
Altura (imperial) 1,25 in
Peso (imperial) 205 lb
Peso (métrico) 93 kg
Longitud (imperial) 30 in
Fondo (imperial) 30 in
Anchura (imperial) 72 in
Altura (métrico) 3 cm
Fondo (métrico) 76 cm
Anchura (métrico) 183 cm
Tipo de producto Superficie de trabajo plana
Material Epoxi
Color Negro
Estilo de corte Sin recorte